(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
PC905392-1G
PC905392-5G
PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA
999
CZK
APOSPC905392-1G
APOSPC905392-5G
APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec:
C₆H₆FNO MW: 127.12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200782 CAS číslo: 131747-60-9 |