Tisk…
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol, 3,5,6-Trifluoro-2-pyridone
PC905307-1G PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA 5390 CZK
APOSPC905307-1G APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114299
CAS číslo: 75777-49-0