Tisk…
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905262-5G
APOSPC905262-5GEA 2440 CZK
APOSPC905262-5G
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09925136
CAS číslo: 1000523-07-8