(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905183-1G
PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA
2940
CZK
APOSPC905183-1G
APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec:
C₇H₆F₃NO MW: 177,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100743 CAS číslo: 131747-57-4 |