Tisk…
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905113-1G PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA 18420 CZK
APOSPC905113-1G APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₇H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123286
CAS číslo: 1369338-93-1