Tisk…
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905108-1G PC905108-5G
APOSPC905108-1GEA 3940 CZK
APOSPC905108-1G APOSPC905108-5G
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06011083
CAS číslo: 842972-09-2