4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905039-5G
PC905039-25G
APOSPC905039-5GEA
3580
CZK
APOSPC905039-5G
APOSPC905039-25G
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-7-fluoroquinazoline
Vzorec:
C₈H₄ClFN₂ MW: 182.5800 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236729 CAS číslo: 16499-62-0 |