Tisk…
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 3110 CZK
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13563063
CAS číslo: 1203499-12-0