Tisk…
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 3110 CZK
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Bod tání: 85…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546049
CAS číslo: 247129-85-7