Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904946-10G PC904946-25G
APOSPC904946-10GEA 5390 CZK
APOSPC904946-10G APOSPC904946-25G
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00297041
CAS číslo: 65020-70-4