Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904931-1G PC904931-5G
APOSPC904931-1GEA 3740 CZK
APOSPC904931-1G APOSPC904931-5G
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421758
CAS číslo: 1001026-41-0