1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904892-1G
PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA
22950
CZK
APOSPC904892-1G
APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Vzorec:
C₇H₉FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18260255 CAS číslo: 915720-57-9 |