3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904842-1G
PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA
7770
CZK
APOSPC904842-1G
APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Vzorec:
C₉H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08446385 CAS číslo: 651059-64-2 |