Tisk…
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904794-1G PC904794-5G
APOSPC904794-1GEA 1910 CZK
APOSPC904794-1G APOSPC904794-5G
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec: C₃H₄F₂N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03423399
CAS číslo: 832740-00-8