Tisk…
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904777-1G
APOSPC904777-1GEA 3190 CZK
APOSPC904777-1G
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07790764
CAS číslo: 441715-93-1