Tisk…
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904683-1G PC904683-250MG PC904683-5G
APOSPC904683-1GEA 6220 CZK
APOSPC904683-1G APOSPC904683-250MG APOSPC904683-5G
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059861
CAS číslo: 1015845-84-7