Tisk…
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904659-5G PC904659-25G
APOSPC904659-5GEA 3940 CZK
APOSPC904659-5G APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040607
CAS číslo: 1017793-21-3