2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904651-1G
PC904651-250MG
APOSPC904651-1GEA
9720
CZK
APOSPC904651-1G
APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₄F₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701105 CAS číslo: 53001-70-0 |