Tisk…
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
PC904570-1G PC904570-25G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 1040 CZK
APOSPC904570-1G APOSPC904570-25G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,18 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11040454
CAS číslo: 121629-14-9