Tisk…
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 953 CZK
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13185796
CAS číslo: 1211530-89-0