Tisk…
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904503-1G PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA 10520 CZK
APOSPC904503-1G APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09924977
CAS číslo: 38129-24-7