Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 1120 CZK
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₅F₆N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 201789-28-8