6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904495-1G
APOSPC904495-1GEA
3020
CZK
APOSPC904495-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Vzorec:
C5H3F3N2O MW: 164,0853 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09754152 CAS číslo: 174607-36-4 |