Tisk…
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904348-1G PC904348-250MG
APOSPC904348-1GEA 4860 CZK
APOSPC904348-1G APOSPC904348-250MG
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798098
CAS číslo: 640291-97-0