Tisk…
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9043-1G PC9043-5G
APOSPC9043-1GEA 2480 CZK
APOSPC9043-1G APOSPC9043-5G
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₂NO
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260804
CAS číslo: 71682-95-6