Tisk…
3,4-Difluorobenzoylacetonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9042-1G PC9042-250MG PC9042-5G
APOSPC9042-1GEA 2240 CZK
APOSPC9042-1G APOSPC9042-250MG APOSPC9042-5G
3,4-Difluorobenzoylacetonitrile 95+%
3,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₂NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 71682-97-8