Tisk…
4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904075-1G PC904075-250MG PC904075-5G
APOSPC904075-1GEA 5760 CZK
APOSPC904075-1G APOSPC904075-250MG APOSPC904075-5G
4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
4-Bromo-3,5-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
MW: 193.98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505879
CAS číslo: 1092352-40-3