Tisk…
98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903855-100G PC903855-25G
APOSPC903855-100GEA 7670 CZK
APOSPC903855-100G APOSPC903855-25G
98%
Tetraethylammonium fluoride
Vzorec: C₈H₂₀FN
MW: 149.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011826
CAS číslo: 665-46-3