Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC9037-100G PC9037-25G PC9037-5G
APOSPC9037-100GEA 10350 CZK
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G APOSPC9037-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₄O₃S
MW: 286.25 g/mol
Bod varu: 134…136 °C/0.5mmHg
Bod tání: 13…16 °C
Hustota: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155960
CAS číslo: 786-31-2