Tisk…
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 827 CZK
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007219
CAS číslo: 3819-88-3