Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903639-1G
PC903639-5G
APOSPC903639-1GEA
0
CZK
APOSPC903639-1G
APOSPC903639-5G
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09037895 CAS číslo: 73792-06-0 |