Tisk…
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903616-1G PC903616-250MG
APOSPC903616-1GEA 12400 CZK
APOSPC903616-1G APOSPC903616-250MG
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Vzorec: C₆H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123285
CAS číslo: 1172603-97-2