Tisk…
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, 3-(Perfluorohexyl)propanol
PC9036-1G PC9036-25G PC9036-5G
APOSPC9036-1GEA 787 CZK
APOSPC9036-1G APOSPC9036-25G APOSPC9036-5G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Vzorec: C₉H₇F₁₃O
MW: 378,13 g/mol
Bod varu: 70…80 °C/10mmHg
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077578
CAS číslo: 80806-68-4
UN: 1987
ADR: 3,III