Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 5630 CZK
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Bod varu: 112 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042580
CAS číslo: 202982-67-0