Tisk…
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902971-1G PC902971-250MG
APOSPC902971-1GEA 12830 CZK
APOSPC902971-1G APOSPC902971-250MG
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Fluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026062
CAS číslo: 943830-74-8