Tisk…
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902959-1G PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA 4770 CZK
APOSPC902959-1G APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504958
CAS číslo: 380633-51-2