Tisk…
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902958-1G PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA 4140 CZK
APOSPC902958-1G APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504957
CAS číslo: 227948-39-2