Tisk…
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902939-1G PC902939-5G
APOSPC902939-1GEA 6220 CZK
APOSPC902939-1G APOSPC902939-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699689
CAS číslo: 1033202-20-8