Tisk…
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC902929-25G
APOSPC902929-25GEA 3770 CZK
APOSPC902929-25G
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142591
CAS číslo: 201849-16-3