Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902925-1G PC902925-5G
APOSPC902925-1GEA 900 CZK
APOSPC902925-1G APOSPC902925-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839269
CAS číslo: 180608-37-1