Tisk…
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902857-1G PC902857-250MG PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA 16960 CZK
APOSPC902857-1G APOSPC902857-250MG APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784088
CAS číslo: 228422-47-7