Tisk…
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902816-1G PC902816-5G
APOSPC902816-1GEA 0 CZK
APOSPC902816-1G APOSPC902816-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09996935
CAS číslo: 1003708-82-4