2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902815-10G
PC902815-1G
PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA
27480
CZK
APOSPC902815-10G
APOSPC902815-1G
APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09996933 CAS číslo: 1003708-66-4 |