Tisk…
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate
PC902802-25G
APOSPC902802-25GEA 5630 CZK
APOSPC902802-25G
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,1435 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09396710
CAS číslo: 125568-73-2