Tisk…
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 4140 CZK
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 351-38-2