Tisk…
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902787-100G PC902787-25G
APOSPC902787-100GEA 11640 CZK
APOSPC902787-100G APOSPC902787-25G
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787526
CAS číslo: 391604-55-0