2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC902771-1G
PC902771-5G
PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA
662
CZK
APOSPC902771-1G
APOSPC902771-5G
APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Vzorec:
C₇H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659495 CAS číslo: 87674-20-2 |