Tisk…
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 8670 CZK
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₇FOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201751
CAS číslo: 89818-27-9