Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 8270 CZK
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃FN₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 65709-33-3