Tisk…
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 3940 CZK
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972492
CAS číslo: 112822-85-2